Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-anti-GST (Rabbit) Antibody
LanthaScreen™ europium-labeled anti-GST rabbit antibodies are used to indirectly label proteins tagged with GST. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling negatively impacts protein activity.
£1022.00 - £12350.00
Specifications
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15285684
View Documents
Thermo Scientific™
A15115
25 μg
£1022.00
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
15295684
View Documents
Thermo Scientific™
A15116
100 μg
£2600.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
15205694
View Documents
Thermo Scientific™
A15117
1 mg
£12350.00
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
  • LanthaScreen™ europium-labeled anti-GST rabbit antibodies are used to indirectly label proteins tagged with GST
  • This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Eu chelates negatively impacts protein activity
  • These antibodies can be used with our Kinase Tracers to conduct LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assays
Especificaciones
Especificaciones
Rabbit
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado