missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ZNF217 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4185)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA557327
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZNF217 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Binds to the promoters of target genes and functions as repressor. Promotes cell proliferation and antagonizes cell death. Promotes phosphorylation of AKT1 at 'Ser-473'.
Spezifikation
| ZNF217 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ZNF217 | |
| ZABC1; Zinc finger protein 217; ZNF217 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 7764 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 24GB4185 | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| O75362 | |
| ZNF217 | |
| A synthesized peptide derived from human ZNF217 (aa 1000-1048). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur