missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Z-Ile-Ile, TRC

Product Code. 30401016
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30401016 500 mg -
30408502 250 mg 250mg
30400585 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30401016 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI266818500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 42538-01-2
Molecular Formula C20H30N2O5
Molecular Weight (g/mol) 378.47
Synonym N-[N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucyl]-L-isoleucine
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)CC)C(=O)O

Spezifikation

InChI Formula InChI=1S/C20H30N2O5/c1-5-13(3)16(18(23)21-17(19(24)25)14(4)6-2)22-20(26)27-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14,16-17H,5-6,12H2,1-4H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t13-,14-,16-,17-/m0/s1
Quantity 500 mg
Formula Weight 378.2155
Shipping Condition Room Temperature
Chemical Name or Material Z-Ile-Ile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.