missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ XTend Nitrile Glove

Product Code. p-200111266 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Unit Size:
Pack of 50

Product Code. 30057387

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge

XTend Nitrile Gloves are long-cuffed disposable gloves that provide comfort and superior chemical splash protection for a variety of uses.

  • XTend Nitrile Gloves are long-cuffed disposable gloves that offer comfort and superior protection against chemical splashes for various applications.
  • Extended Cuff
  • Non-sterile, non-powdered gloves
  • Textured fingertips provide good grip
  • Type B protective glove
  • PPE Category III
  • Ambidextrous

Spezifikation

Certifications/Compliance (Europe) PPE Category III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applications Laboratory, Industrial
AQL 1.5
Color Blue
Disposable Single-use
Exterior Finish Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 5.51 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Large
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 3.94 mil
Thickness (Metric) 0.10 mm
Glove Cuff Style Beaded
Model XTend Nitrile Glove
Quantity 50 pcs
Length (English) 11.42 in.
Length (Metric) 290 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt