Learn More
Human/Mouse Dkk-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 15 publications
Marca:  R&D Systems AF1096-SP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18799067
  • £187.00 / 25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Produced in goats immunized with purified, insect cell line Sf 21-derived, recombinant human Dickkopf homolog-1 (rhDkk-1). Human Dkk-1 specific IgG was purified by human Dkk-1 affinity chromatography.
Dkk-1 Polyclonal specifically detects Dkk-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dkk-1
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. with No Preservative
dickkopf (Xenopus laevis) homolog 1, dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), dickkopf related protein-1, Dickkopf-1, dickkopf-related protein 1, Dkk1, DKK-1, hDkk-1, SKdickkopf-1 like
Goat
Affinity Purified
RUO
22943
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunoassay
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Knockout Validated
O94907
DKK1
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Dkk-1 Thr32-His266 Accession # O94907
25 μg
Primary
Detects human and mouse Dkk-1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) Dkk-2, and rhDkk-4 is observed.
Human, Mouse
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only