Learn More
Human CLEC-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems AF1704-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18778267
  • £167.00 / 25µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
CLEC-1 Polyclonal specifically detects CLEC-1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CLEC-1
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CLEC1, CLEC-1, CLEC1A, CLEC1C-type lectin domain family 1 member A, C-type lectin domain family 1, member A, C-type lectin-like receptor 1, C-type lectin-like receptor-1, MGC34328
Goat
Affinity Purified
RUO
51267
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL
Q8NC01
CLEC1A
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CLEC-1 Gln77-Asp280 Accession # Q8NC01
25 μg
Primary
Detects human CLEC-1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human CLEC-2 is observed.
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only