Learn More
Human HIN-1/SCGB3A1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB27901-SP
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18728099
  • £168.00 / 25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
HIN-1/SCGB3A1 Monoclonal specifically detects HIN-1/SCGB3A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HIN-1/SCGB3A1
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Q96QR1
SCGB3A1
E. coli-derived recombinant human HIN-1/SCGB3A1 Phe21-Gly104 Accession # Q96QR1
25 μg
Primary
Detects human HIN-1/SCGB3A1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 10% cross-reactivity with recombinant mouse HIN-1 is observed.
Human
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry
410219
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
cytokine high in normal-1, Cytokine HIN-1, High in normal 1, HIN1, HIN-1, HIN1Pneumo secretory protein 2, LU105, PnSP-2, PNSP2, PnSP-2Uteroglobin-related protein 2, SCGB3A1, secretoglobin family 3A member 1, secretoglobin, family 3A, member 1, UGRP2, UGRP2MGC87867
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
92304
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only