Learn More
Human uPAR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 12 publications
Brand:  R&D Systems MAB807-500
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18706829
  • £1790.00 / 500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
uPAR Monoclonal specifically detects uPAR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
uPAR
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD87, CD87 antigen, Monocyte activation antigen Mo3, plasminogen activator, urokinase receptor, PLAUR, uPAR, U-PAR, UPARurokinase plasminogen activator surface receptor, u-plasminogen activator receptor form 2, URKRMO3
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
5329
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF, ELISA
62022
Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Q03405
PLAUR
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human uPAR Leu23-Arg303 Accession # Q03405
500 μg
Primary
Detects human uPAR in direct ELISAs and Western blots. When used in a sandwich ELISA in combination with the biotinylated anti-human uPAR detection antibody (Catalog # BAF807), no significant cross-reactivity was observed with recombinant mouse uPAR.
Human
Ascites
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis