Learn More
Fisherbrand™ Polyethersulfone Membranes
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Pore Size:
0.2 μm
0.45 μm
Diameter (Metric):
25 mm
47 mm
Unit Size:
Pack of 100
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Yes |
| Bubble Point | 3.4bar |
| Color | White |
| Material | PES |
| Pore Size | 0.2 μm |
| Sterility | Non-sterile |
| Flow Rate | 30mL/min./cm2 |
| For Use With (Application) | Filtration of special chemical reagent, high temperature liquids, filtration of special chemical reagent, high temperature liquids, filtration of drugs |
| Hydrophobicity | Hydrophilic |
| Quantity | 100 Pack |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering