Learn More
Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats
Product Code. 11588102 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Length (Metric):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Unit Size:
Each
Product Code. 11588102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Manufactured using a quality pre-shrunk polycotton fabric. Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats are suitable for industrial laundering at temperatures up 85°C.
  • Two lower patch pockets
  • Breast pocket with integral pen pocket
  • Concealed stud fastened front
  • Single rear vent for ease of movement
Tekniske data
Product Type Lab Coat
Size X-Large
Gender Unisex
Material Polyester, Carbon
Color White
No. of Pockets 3
Includes Concealed stud front single rear vent & 3 patch pockets
Length (Metric) 116cm
Construction 65% Polyester/35% Cotton
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.