missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- 25° tip angle
- Flange length 0.5mm
- Smooth rounded tip end for gentle holding
- Sterilized via validated gamma irradiation
- Non-cytotoxic (as proven by mouse embryo assay)
- Capillary safe for optimum protection
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) Inside | 60 μm |
| Diameter (Metric) Outside | 110 μm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?