missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper

Product Code. 12305378 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
pH Range:
0.5 to 5
0.5 to 5.5
1 to 11
1 to 14
4 to 7
5 to 8
5 to 9
6.5 to 10
9 to 13
Format:
Book
Roll
Tube
Length (Metric):
5 m
50 mm
Quantity:
1 Roll
10 Pack
4 Rolls
Unit Size:
Each
Pack of 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12305378

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gives rough knowledge of pH.

  • Provides rapid and precise readings
  • Includes color scale printed on cover for convenience

Applications:

  • Used for general analysis in chemical, school laboratories

Spezifikation

pH Range 9 to 13
Format Tube
Quantity 10 Pack
Type Universal pH indicator Paper
Length (Metric) 50 mm
Width (Metric) 10 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt