missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSC22D2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 25418-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TSC22D2 belongs to the TSC-22/Dip/Bun family and the function remains unknown.Spezifikation
| TSC22D2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TSC22D2 | |
| KIAA0669, TILZ4, TILZ4a, TILZ4b, TILZ4c, TSC22 domain family protein 2, TSC22 domain family, member 2, TSC22D2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 9819 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot | |
| 0.39 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O75157 | |
| TSC22D2 | |
| TSC22D2 Fusion Protein Ag22294 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur