missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Texas Red™ C2 Maleimide
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
Description
The thiol-reactive Texas Red™ C2 maleimide can be used to can be used to create bright red-fluorescent bioconjugates with excitation/emission maxima ∼595/615 nm.
Spécification
Spécification
| Quantity | 5 mg |
| Product Type | Maleimide |
| Content And Storage | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |
| Chemical Reactivity | Thiol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Reactive Moiety | Maleimide |
| Label or Dye | Texas Red™ |
| Label Type | Classic Dyes |
| Product Line | Texas Red |
| Emission | 615 |
| Afficher plus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu