missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Test Tube Racks for 5 L Baths

Product Code. p-7228791 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Holds:
16 x 16 to 19 mm Tubes
24 mm Tubes
30 x 10 to 13 mm Tubes
35 x 1.5 ml Tubes
44 x 0.5 mL Tubes
5 x 30 mm Tubes
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17541906

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Test tube racks for use with Fisherbrand™ 5 L Digital Heated Circulating Baths.

  • Conveniently stores test tubes being used with Fisherbrand™ 5 L Digital Heated Circulating Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Equipment) Test Tubes
Holds 5 x 30 mm Tubes
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt