missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TBX18 Antibody [Unconjugated], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-43683-25ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TBX18 Polyclonal antibody specifically detects TBX18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| TBX18 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL | |
| T-box 18, T-box protein 18, T-box transcription factor TBX18 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: GCEDGFQQGASPLASPGGSPKGSPARSLARPGTPLPSPQAPRVDLQGAELWKRFHEIGTEMIITKAGRRMFPAMRVKISGLDPHQQ | |
| 25 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 9096 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu