missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STAT3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 647, Clone: 3G2D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech CL647-60199-100UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
STAT3 Monoclonal antibody specifically detects STAT3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for FC (Intra)Especificaciones
| STAT3 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
| Mouse | |
| 100 μL | |
| 6774 | |
| Store at -20°C | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| 3G2D12 | |
| CoraLite 647 | |
| BC003596 | |
| Protein A purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido