missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Astell Scientific™ Stainless Steel Baskets
Description
Various size stainless steel wire baskets are available for top loading autoclaves.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Outside | 310 mm |
| Height (Metric) Exterior | 270 mm |
| Product Type | Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Quantity | 1 Ea. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?