missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SPTLC1 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5121847
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SPTLC1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
Serine palmitoyltransferase (SPT) is the key enzyme in sphingolipid biosynthesis. It catalyzes the pyridoxal-5-prime-phosphate-dependent condensation of L-serine and palmitoyl-CoA to 3-oxosphinganine.
Spezifikation
| SPTLC1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Sptlc1 | |
| AW552086; C77762; E030036H05; fc75h04; fp41c08; hLCB1; HSAN; HSAN1; HSN1; hypothetical protein LOC553981; hypothetical protein LOC614165; LBC1; LCB 1; LCB1; long chain base biosynthesis protein 1; MGC14645; rCG_44191; RGD1306617; RP11-118F2.1; serine C-palmitoyltransferase; serine palmitoyltransferase 1; serine palmitoyltransferase long chain base subunit 1; serine palmitoyltransferase subunit 1; serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 1; serine-palmitoyl-CoA transferase 1; SPT 1; Spt1; SPTI; sptlc1; wu:fc75h04; wu:fp41c08; zgc:112247 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| RUO | |
| 10558, 268656 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.94 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| O15269, O35704 | |
| Sptlc1 | |
| Recombinant protein Serine Palmitoyltransferase, Long Chain Base Subunit 1. The antigen corresponds to amino acid range 143-473 of the target protein. | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur