missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC44A3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-93370-0.02ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SLC44A3 Polyclonal antibody specifically detects SLC44A3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| SLC44A3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| choline transporter-like protein 3, member 3, MGC45474, solute carrier family 44, member 3, UNQ558/PRO1115 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-220 of human SLC44A3 (NP_001107578.1). RLLFGYDSFGNMCGKKNSPVEGAPLSGQDMTLKKHVFFMNSCNLEVKGTQLNRMALCVSNCPEEQLDSLEEVQFFANTSGSFLCVYSLNSFNYTHSPKADSLCPRLPVPPSKSFPLFNRCVPQTPECYSLFASVLINDVDTLHRILSGIMSGRDTILGLCI | |
| 0.02 mL | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 126969 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido