missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vapourtec Ltd. SF-10 Reagent Pump

Artikelnummer. 15958082
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Flow Rate:
0.02 to 10 mL/min.
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15958082

Brand: Vapourtec Ltd. 501345

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

The innovative SF-10 is a highly chemically resistant pump capable of generating a smooth, continuous flow. The flow rate does not fluctuation like a conventional peristaltic pump offering greater precision. The SF-10 is highly versatile, offering five operating modes (constant flow rate, ramping flow rate, metering gases, volume dispensing and precision pressure regulator) in the one compact unit

  • Smooth flow up to 10 bar pressure
  • Flow rates between 0.02 mL/min and 10 mL/min
  • User selectable over pressure trip
  • Five operating modes
  • RS485, RS232, Ethernet interfaces
  • High resolution OLED display
  • Includes one blue pump tube

Tekniske data

Certifications/Compliance Conforms to all applicable EEC standards, CE marked
Flow Rate 0.02 to 10 mL/min.
Maximum Pressure 10 bar
Dimensions (L x W x H) 260 x 120 x 165 mm
Overall Length (Metric) 260 mm
Overall Width (Metric) 120 mm
Overall Height (Metric) 165 mm
Weight (Metric) 5 kg
Voltage 100/230 V
Frequency 50/60 Hz
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.