missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap

Product Code. 11894860 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Beige, Red-Orange
Black
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Thickness (Metric):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11894860

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.

  • 11mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Description Septa
Color Blue, White
Diameter (Metric) Outer 11 mm
Material PTFE, Silicone
Pre-slit Yes
Quantity 1000
Thickness (Metric) 1.5 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.