missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semenogelin II Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP2-93405-0.1ml

 View more versions of this product

Product Code. 18673871

  • £366.00 / 0.10mL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Beskrivning

Beskrivning

Semenogelin II Polyclonal antibody specifically detects Semenogelin II in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

Semenogelin II
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
semenogelin IISGIISemenogelin 2, semenogelin-2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 383-582 of human SEMG2 (NP_002999.1). HGKSQNQVRIPSQAQEYGHKENKISYQSSSTEERRLNSGEKDVQKGVSKGSISIQTEEKIHGKSQNQVTIPSQDQEHGHKENKMSYQSSSTEERRLNYGGKSTQKDVSQSSISFQIEKLVEGKSQIQTPNPNQDQWSGQNAKGKSGQSADSKQDLLSHEQKGRYKQESSESHNIVITEHEVAQDDHLTQQYNEDRNPIST
0.1 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
6407
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.