missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASEF Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

£135.00 - £349.00

Specifications

Antigen RASEF
Concentration 0.47 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16898733
View Documents
Proteintech
11569-1-AP-20UL
20 μL
£135.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16888733
View Documents
Proteintech
11569-1-AP-150UL
150 μL
£349.00
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivelse

Beskrivelse

Binds predomitly GDP, and also GTP.
Tekniske data

Tekniske data

RASEF
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q5RI75, Q8IZ41
158158, 242505
RASEF Fusion Protein Ag2149
Primary
-20°C
RASEF
0.47 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RAB45, Ras related protein Rab 45, RASEF
RASEF
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.