Learn More
R&D Systems™ TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kits
Descripción
Includes
Proteinase K Solution; Cytonin; TdT enzyme, B-dNTP mix; Strep-HRP; anti-BrdU; Strep-Diluent
Based on incorporation of bromodeoxyuridine (BrdU) at the 3 ft. OH ends of the DNA fragments that form during apoptosis
This detection system uses a biotin conjugated anti-BrdU antibody and streptavidin-horseradish peroxidase for visualiza
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 30 Tests |
| Product Type | TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kit |
| Content And Storage | The product requires storage at -20 to -70° C, 2 - 8° C, and room temperature. Consult the product insert for specific storage temperatures. Do not use past expiration date. |
| Detection Method | Blue Label |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.