Learn More
White Polypropylene Cap with Insert
Product Code. p-8008422 Shop All Fisherbrand Products
Klik for at se tilgængelige muligheder
Includes:
20mm Polycone insert for alpha glass bottle
EPE liner
Polycone liner
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Pack of 2700
Pack of 3000
Artikelnummer. 12870894
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Top off alpha glass bottles with the Polypropylene Cap withInsert. The white unicap is tamper evident.
  • R3/28 thread style
  • Liner
  • 20mm Insert
  • Ribbed
Tekniske data
Color White
Includes 20mm Polycone insert for alpha glass bottle
Material Plastic
No. per Pack 100Pack
Quantity 100Pack
Screw Color White/Yellow
Screw Material Polypropylene
Closure Color White
Product Type Cap
Closure Liner Polycone
Closure Material Polypropylene
Closure Type Tamper-evident
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.