missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Plug-In Tube Extension for SN750, Straight

Product Code. 17538715 Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
SN750 Sterilizer
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17538715

Brand: Memmert™ SN750B29719

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.

  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight

Specifications

Diameter (Metric) Outside 60.3 mm
For Use With (Equipment) SN750 Sterilizer
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado