missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCDH11 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£381.00
Specifications
| Applications | Western Blot |
|---|---|
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
| Regulatory Status | RUO |
Description
PCDH11 Polyclonal specifically detects PCDH11 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Specifications
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 27328 | |
| IgG |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| NP_001074854 | |
| The immunogen for this antibody is Pcdh11x. Peptide sequence LNQSSMLLIKVKDENDNAPVFTQSFISLSVPENNSPGAQLTKISATDADS. | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto