missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ U2OS MCHR1 Bioassay Kit

Product Code. 17304059
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantity:
1,000 dp (10 x 96-well)
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17304059 1,000 dp (10 x 96-well) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17304059 Lieferant DiscoverX Lieferanten-Nr. 930940Y300150

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The PathHunter™ U2OS MCHR1 Bioassay Kit measures MCHR1 activity via detection of SH2 recruitment. Bioassay kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.

The PathHunter™ U2OS MCHR1 Bioassay Kit provides an easy-to-use cell based assay to measure drug potency and detect neutralizing antibodies. This bioassay asseses ligand (e.g. Recombinant Human PDGF-BB) based on activation of MCHR1 GPCR activity via detection of SH2 Recruitment. The included cell line overexpresses ProLink-tagged MCHR1 and EA-tagged . Activation of MCHR1 stimulates the recruitment of and produces EFC signal. Bioassay kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, control agonist, detection reagent, and assay plates.

Spezifikation

Assay Entry SH2 Recruitment
For Use With (Application) Assay-Ready Bioassay Kits
Quantity 1,000 dp (10 x 96-well)
Cell Line U2OS
Target MCHR1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.