missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ eXpress TAAR5 CHO-K1 β-Arrestin Orphan GPCR Assay

Code produit. 17333709
Encompass
Click to view available options
Quantity:
200 dp (2 x 96-well)
Conditionnement:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17333709

Marque: DiscoverX 930718E2CP1M

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The PathHunter™ eXpress TAAR5 CHO-K1 β-Arrestin Orphan GPCR Assay measures TAAR5 (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin2. eXpress kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.

The PathHunter™ TAAR5 eXpress kit provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This kit assesses ligand (e.g. methylamines) based activation of TAAR5 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cells overexpress PK-tagged TAAR5 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of TAAR5 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.

Spécification

Assay Entry GPCR
For Use With (Application) Assay-Ready eXpress Kits
Quantity 200 dp (2 x 96-well)
Target Entry TAAR5
Cell Line CHO-K1
Target TAAR5
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis