missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pasteurella Selective Agar

Product Code. 10689434
Click to view available options
Quantity:
10 Plates
Unit Size:
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10689434

Brand: Thermo Scientific™ PB5175A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
This item is not returnable. View return policy

Achieve precision in the isolation and cultivation of Pasteurella species with PB5175A Pasteurella Selective Agar.

This specialized agar medium is meticulously formulated to support the growth of Pasteurella species while inhibiting non-target organisms, providing accurate and reliable results for your microbiological testing needs.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Color Transparent
Content And Storage 2°C to 12°C
Format 90 mm
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Agar Plate
Fill Volume 17 mL
Packaging Type 1 x 10 Plates
Quantity 10 Plates
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.