missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyfedrine, TRC

Product Code. 30410813
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
50 mg
Unit Size:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30410813 5 mg 5mg
30420728 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30410813 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO8707005MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 15687-41-9
Molecular Formula C19 H23 N O3
Molecular Weight (g/mol) 313.39
Synonym 3-[[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]-1-(3-methoxyphenyl)-1-propanone
IUPAC Name 3-[[(1R,2S)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-(3-methoxyphenyl)propan-1-one
SMILES COc1cccc(c1)C(=O)CCN[C@@H](C)[C@H](O)c2ccccc2

Specifications

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H23NO3/c1-14(19(22)15-7-4-3-5-8-15)20-12-11-18(21)16-9-6-10-17(13-16)23-2/h3-10,13-14,19-20,22H,11-12H2,1-2H3/t14-,19-/m0/s1
Formula Weight 313.1678
Chemical Name or Material Oxyfedrine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.