missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nuf2 Antibody (8B7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26452-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Nuf2 Monoclonal antibody specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Nuf2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 8B7 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA | |
| cancer/testis antigen 106, CDCA1hsNuf2, cell division cycle associated 1, Cell division cycle-associated protein 1, CT106, hNuf2, kinetochore protein Nuf2, NUF2, NDC80 kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae), NUF2RhNuf2R | |
| A synthesized peptide derived from Human Nuf2 [UniProt Q9BZD4] | |
| 100 μL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 83540 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering