missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nectin-4/PVRL4 Antibody (6D3), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26115-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Nectin-4/PVRL4 Monoclonal antibody specifically detects Nectin-4/PVRL4 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| Nectin-4/PVRL4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 | |
| Human | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 81607 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| 6D3 | |
| ELISA | |
| EDSS1, Ig superfamily receptor LNIR, LNIRnectin 4, nectin-4, poliovirus receptor-related 4, poliovirus receptor-related protein 4, PRR4DKFZp686K05193 | |
| Recombinant Human Nectin-4/PVRL4 protein [UniProt Q96NY8] | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu