missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Center tear off caps and complete tear off caps N 20
- Bi-metal crimp caps and magnetic crimp caps N 20
- for use on autosamplers with magnetic transportation system –
- Crimping of the bi-metal crimp caps is more convenient.
- All closures mentioned above are available with silicone / PTFE septa as well as with butyl / PTFE septa in different versions.
- Applications above 120 °C require silicone / PTFE septa.
- Individual septa, stoppers as well as PE caps N 20 are also available.
- Manual and electronic crimping tools N 20 complete this product range
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Silver |
| Material | Aluminum, PTFE, Silicone |
| Septum | Silicone blue transparent /PTFE colorless |
| Quantity | 100 Pk. |
| Thickness (Metric) | 3 mm |
| Product Type | Crimp Cap |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?