missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Despropyl-macitentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14Br2N6O4S/c17-11-3-1-10(2-4-11)13-14(24-29(19,25)26)22-9-23-15(13)27-5-6-28-16-20-7-12(18)8-21-16/h1-4,7-9H,5-6H2,(H2,19,25,26)(H,22,23,24) |
| Formula Weight | 543.9164 |
| Chemical Name or Material | N-Despropyl Macitentan |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?