missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylate, 96%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15499458
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15499458 5 g 5g
15408106 250 mg 250mg
15489458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15499458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63026.06
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1458-16-8
Molecular Formula C6H6IN3O2
Molecular Weight (g/mol) 279.037
MDL Number MFCD09909640
InChI Key FDLARAKNPMCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-iodo-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-azanyl-6-iodanyl-pyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyrazinecarboxylic acid,3-amino-6-iodo-,methyl ester, 2-pyrazinecarboxylicacid, 3-amino-6-iodo-, methyl ester
PubChem CID 11087124
IUPAC Name methyl 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)I

Spezifikation

Quantity 5 g
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 279.04
Percent Purity 96%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Methyl 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.