missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front snap closure
- Straight cuffs
- White
Specifications
Specifications
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 5X-Large |
| Gender | Men's |
| Material | Polycotton |
| Color | White |
| Closure Type | Snaps |
| Cuff Style | Open |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | 3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?