missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ MagCellect Plus Human EpCAM+ Cell Isolation Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
Epithelial Cellular Adhesion Molecule (EpCAM), also known as KS1/4, gp40, GA733-2, 17-1A, and TROP-1, is a transmembrane glycoprotein that functions as a homophilic Ca2+-independent adhesion molecule. EpCAM is expressed in fetal lung, kidney, liver, pancreas, skin, and germ cells, and in adult epithelia. EpCAM expression is elevated in human malignant neoplasia, with most carcinomas expressing EpCAM.
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detection Method | ELISA |
| Quantity | 1 Kit |
| Type | Cell Isolation Kit |
For Research Use Only. Not for use in Humans.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering