Learn More
Masterflex™ L/S™ Multichannel Pump Head Mounting Hardware
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Stainless Steel
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Constructed of durable stainless steel
- Stack multiple pump heads or replacement single pump head mounting hardware
- Choose mounting hardware based on the type of Masterflex™ L/S™ Pump Head
- Compatible with the Masterflex L/S™ Series Pumps
- See drive specifications for recommended number of heads
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With | Masterflex™ L/S™ Multichannel Pump Head |
| Includes | One Mounting Hardware Set |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Mounting Hardware Set |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido