missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIF20A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A8E3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
£135.00 - £349.00
Specifications
| Antigen | KIF20A |
|---|---|
| Clone | 2A8E3 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16829695
|
Proteintech
67190-1-IG-20UL |
20 μL |
£135.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
16819695
|
Proteintech
67190-1-IG-150UL |
150 μL |
£349.00
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The KIF20A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human KIF20A. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The KIF20A antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| KIF20A | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10112 | |
| Primary |
| 2A8E3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG1 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto