missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ JC-1 mitochondrial membrane potential dependent fluorescent dye
Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
5mg
Beschreibung
- Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
- CAS No.: 3520-43-2
- Molecular Formula: C25H27Cl4IN4
- Molecular Weight:652.2
- Source:Synthetic
- Appearance:Red powder
- PubChem ID: 5492929
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Red powder |
| Quantity | 5 mg |
| Content And Storage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur