missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human XCR1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Goat Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand: R&D Systems FAB857P-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
XCR1/CCXCR1 Polyclonal specifically detects XCR1/CCXCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| XCR1/CCXCR1 | |
| Polyclonal | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| CCXCR1, CCXCR1XC chemokine receptor 1, chemokine (C motif) receptor 1, chemokine XC receptor 1, G protein-coupled receptor 5, GPR5, GPR5chemokine (C motif) XC receptor 1, G-protein coupled receptor 5, Lymphotactin receptor | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Detects human XCR1 in direct ELISAs and Western blots. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
| Flow Cytometry | |
| R-PE | |
| P46094 | |
| XCR1 | |
| E. coli-derived recombinant human XCR1 Met1-Thr31, Ser89-Lys103, His168-His190, Phe251-Tyr267 Accession # P46094 | |
| 100 Tests | |
| 2829 | |
| Human | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido