missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Coronavirus Spike Protein Rabbit anti-HCoV-NL63, Clone: 279, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14662-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-NL63 samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Human Coronavirus Spike Protein | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3200426 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 279 | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| HKU1, Spike glycoprotein | |
| This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| HCoV-NL63 | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur