Learn More
Human BMP-10 Propeptide Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems AF3956
 View more versions of this product
Product Code. 18022792
  • £460.00 / 100µg
Description
BMP-10 Polyclonal specifically detects BMP-10 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BMP-10
Polyclonal
Unconjugated
O95393
BMP10
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BMP-10 propeptide (R&D Systems, Catalog # 3956-BP) Ser20-Arg313 Accession # O95393
100 μg
Primary
Detects human BMP-10 propeptide in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with mature recombinant human BMP-10 is observed.
Human
IgG
Western Blot
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL
BMP10, BMP-10, bone morphogenetic protein 10, MGC126783
Goat
Affinity Purified
RUO
27302
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only