missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 analog 2
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Specifications
Specifications
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantity | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : ≥ 57 mg/mL (103.56 mM) |
| Molecular Weight (g/mol) | 550.39 g/mol |
| CAS | 106050-84-4 |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion