missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GOSR1 Antibody (HFD9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-97437-0.025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
GOSR1 Monoclonal specifically detects GOSR1 in Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Electron Microscopy.
Specifica
| GOSR1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide | |
| GOSR1 | |
| Rat liver Golgi-enriched membranes. | |
| 0.025 mg | |
| Membrane Trafficking and Chaperones | |
| 9527 | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunoassay | |
| HFD9 | |
| Western Blot 1:1000/ECL, Electron Microscopy 1:10-1:500 | |
| golgi integral membrane protein 2, golgi SNAP receptor complex member 1,28 kDa cis-Golgi SNARE p28, Golgi SNARE 28 kDa, GOLIM2, GOS28cis-golgi SNARE, GOS-28GOS28/P28, GS2828 kDa Golgi SNARE protein, P28 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Bovine, Rabbit, Pig, Sheep, Chicken, Canine, Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto