missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Funnel with Porous Plate

Product Code. 11927098
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) unitSize
11927098 15 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11927098 Supplier Pyrex Supplier No. 5808/3
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifications

Diameter (Metric)Top 3mm
Capacity (Metric) 15 mL
For Use With (Application) HPLC
Pore Size 130Å
Product Type Funnel
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.