missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FSCN3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£381.00
Specifications
| Antigen | FSCN3 |
|---|---|
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
| Regulatory Status | RUO |
Description
FSCN3 Polyclonal specifically detects FSCN3 in Human samples. It is validated for Western Blot, PCR.Specifications
| FSCN3 | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| fascin (Strongylocentrotus purpuratus) homolog 3 (actin-bundling protein, fascin homolog 3, actin-bundling protein, testicular (Strongylocentrotuspurpuratus), fascin-3, testicular), Testis fascin | |
| FSCN3 | |
| IgG | |
| 55 kDa |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| NP_065102 | |
| 29999 | |
| Synthetic peptide directed towards the middle region of human FSCN3The immunogen for this antibody is FSCN3. Peptide sequence WGKFALNFCIELQGSNLLTVLAPNGFYMRADQSGTLLADSEDITRECIWE. | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts