missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FMRP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
£135.00 - £349.00
Specifications
| Antigen | FMRP |
|---|---|
| Concentration | 0.24 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16862134
|
Proteintech
13755-1-AP-20UL |
20 μL |
£135.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
16852134
|
Proteintech
13755-1-AP-150UL |
150 μL |
£349.00
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
Members of the Rho.Specifikationer
| FMRP | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P35922, Q06787, Q80WE1 | |
| 14265, 2332, 24948 | |
| FMRP Fusion Protein Ag4697 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FMR1 |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| FMR1, FMRP, fragile X mental retardation 1, FRAXA, POF, POF1, Protein FMR 1 | |
| FMR1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel